Få mere at vide
Divinyltin dichloride, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374547
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374547 2 g 2g
11354547 10 g 10g
11364547 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039613.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7532-85-6
Molekylær formel C4H8Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 245.72
MDL nummer MFCD00058728
InChI nøgle OFJXSWMLVIFLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinyltin dichloride, dichlorodivinylstannane, stannane, dichlorodiethenyl, dichloro divinyl stannane, divinyltindichloride, acmc-20al40, dichloro-bis ethenyl stannane
PubChem CID 82033
IUPAC navn dichloro-bis(ethenyl)stannane
SMIL Cl.Cl.C=C[SnH2]C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Divinyltin dichloride
Kogepunkt 54°C to 56°C (3 mmHg)
Mængde 2 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 243.69
Fysisk form Liquid