Få mere at vide
Divinyltetramethyldisiloxane, 97%
Artikelnummer. 10736592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10736592 10 g Glasflaske 10g
10693342 50 g Glasflaske 50g
10239873 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10736592 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 249210100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2627-95-4
Molekylær formel C8H18OSi2
Molekylvægt (g/mol) 186.40
MDL nummer MFCD00014933
InChI nøgle BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 75819
IUPAC navn ethenyl-[ethenyl(dimethyl)silyl]oxydimethylsilan
SMIL C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Divinyltetramethyldisiloxane
Smeltepunkt -99.7°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8130g/mL
Kogepunkt 139°C
Flammepunkt 24°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [H2C=CHSi(CH3)2]2O
Brydningsindeks 1.4110 to 1.413
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 0.813
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 186.4
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Divinyltetramethyldisiloxane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.