Få mere at vide
Divinylbenzen; m-(eller p-)Divinylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30379390
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30379390 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30379390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49487350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Divinylbenzene (ortho-, meta-, or para- substituted)
CAS 1321-74-0
Molekylær formel C10H10
Mængde 50 mg
Synonym Divinylbenzene (mixture of isomers), Benzene, diethenyl-, Benzene, divinyl- (8CI), Diethenylbenzene, DVB 96, DVB 960, DVB HP, DVB-H, DVR 960, Divinylbenzene, Vinylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
SMIL C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Formel vægt 390.2348