Få mere at vide
Divinyl Sulfone (Stabilized with Hydroquinone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Divinyl Sulfone |
| CAS | 77-77-0 |
| Molekylær formel | C4H6O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | DivinylSulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMIL | C=CS(=O)(=O)C=C |
| IUPAC navn | 1-ethenylsulfonylethene |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.16 |
| Formel vægt | 118.0089 |