Få mere at vide
Divinylsulfon, 97%, stab. med 0,05% hydroquinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393386
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393386 50 g 50g
11383386 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12827.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-77-0 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
Divinylsulfon fungerer som et tværbindingsreagens for agarosegeler. Det er en monomer, som bruges til fremstilling af polymerer med dioler, urinstof og malonestere. Ydermere tjener det som et svindkontrolmiddel i tekstiler. Ud over dette bruges det til fremstilling af store klasse af fiberreaktive farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Divinylsulfon fungerer som et tværbindingsreagens for agarosegeler. Det er en monomer, som bruges til fremstilling af polymerer med dioler, urinstof og malonestere. Ydermere tjener det som et svindkontrolmiddel i tekstiler. Ud over dette bruges det til fremstilling af store klasse af fiberreaktive farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, reduktionsmidler, alkalimetaller og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-77-0
Molekylær formel C4H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 118.15
MDL nummer MFCD00008623
InChI nøgle AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinyl sulfone, vinyl sulfone, divinyl sulphone, bis ethenyl sulfone, vinyl sulphone, sulfone, divinyl, ethenesulfonyl-ethene, ethene, 1,1'-sulfonylbis, 1,1'-sulphonylbisethene, ethenesulfonyl ethene
PubChem CID 6496
ChEBI CHEBI:53729
IUPAC navn 1-ethenylsulfonylethen
SMIL C=CS(=O)(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Divinyl sulfone
Navn note stabilized with 0.05% hydroquinone
Smeltepunkt ∼-26°C
Tæthed 1.177
Kogepunkt 233°C to 234°C
Flammepunkt 102°C (215°F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 50 g
FN nummer UN2927
Beilstein 1071329
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 118.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Divinyl sulphone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinyl sulphone