Få mere at vide
Wesbart™ Opdelere til A3 pap Cryo-æsker
Artikelnummer. 16234941
Skift visning
Holder:
47 rør
Artikelnummer. Holder
16234941 47 rør
1 options
Artikelnummer. 16234941 Leverandør Wesbart™ Leverandørnr. DIV7X7/65
Wesbart™ Opdelere til A3-pap-kryobokse er tilgængelige i en række tube-array-formater
  • Karton skillevægge
  • Tilgængelig i en række tube array-formater
  • For Wesbart A3 pap kryobokse
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Type Kassedeler
Til brug med (udstyr) A3 kryobokse i pap (133 x 133 mm)
Holder 47 rør
Rør Array 7 x 7
Højde (metrisk) 65 mm