Få mere at vide
Eppendorf™ Skillevæg til papkasser, 65 mm højde
Artikelnummer. 30533476
Skift visning
Holder:
100 rør
49 rør
64 rør
81 Tuber
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
30533476 49 rør
30533475 100 rør
30533479 64 rør
30533478 81 Tuber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533476 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001507710
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til at modstå ultralave temperaturer med vandafvisende papfryser
  • Hvide frysepapskillere er ideelle til opbevaring af prøver ved 4 °C, -20 °C eller -86 °C
  • Skillevæggere fås til frysebokse i 53 mm (2 tommer), 76 mm (3 tommer) og 102 mm (4 tommer).
  • Fryseboksskillere fås i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 og 10 x 10
  • Dimensioner: 133 mm x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Boksskiller
Holder 49 rør
Emballage 10/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Rør Array 7 x 7
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 65 mm
Diameter (metrisk) 17.0 mm