Beskrivelse
- Hvide frysepapskillere er ideelle til opbevaring af prøver ved 4 °C, -20 °C eller -86 °C
- Skillevæggere fås til frysebokse i 53 mm (2 tommer), 76 mm (3 tommer) og 102 mm (4 tommer).
- Fryseboksskillere fås i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 og 10 x 10
- Dimensioner: 133 mm x 133 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Boksskiller |
| Holder | 49 rør |
| Emballage | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Rør Array | 7 x 7 |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Vis mere |