Få mere at vide
Wesbart™ Opdelt opbevaringsbakke
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Holder | Prøver (110) |
| Materiale | Aluminium |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 555 x 34 mm |
| Produkttype | Opdelt bakke |
| Højde (metrisk) | 34 mm |
| Array | 5 x 22 |