Få mere at vide
BINDER™ Delt indvendig glasdør til serie CB, CBF
Artikelnummer. p-7235810 Shop alle BINDER produkter
Dør stil:
4-delt indvendig dør
6-delt indvendig dør
8-delt indvendig dør
Artikelnummer. 17373683
Brand: BINDER™ 86120029
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BINDER™ Delt indvendig glasdør er en mulighed for brug med CO2 inkubatorer CB og CBF
  • Inderdør opdelt og rum
  • Indvendig dør opdelt i 4, 6 eller 8 (afhængigt af model) dele og rum i interiøret
Tekniske data
Oversigt Inderdør, opdelt - Celleterapi ruminddeling, bestående af 4 inderdøre og to hyldeniveauer med hver en skillevæg
Til brug med (udstyr) BINDER Serie CB og CBF
Materiale Silikone
Type Adgangsport
Dør stil 4-delt indvendig dør
Funktioner Indvendig dør opdelt i 4 dele