Få mere at vide
Divarinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Divarinic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-2-3-6-4-7(11)5-8(12)9(6)10(13)14/h4-5,11-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 196.0736 |
| Procent renhed | >95% |