Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Divalproex natrium
Artikelnummer. 16544384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544384 25 g
16554384 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544384 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463490250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76584-70-8
Molekylær formel C16H31NaO4
Molekylvægt (g/mol) 310.41
InChI nøgle MSRILKIQRXUYCT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natrium 2-propylpentansyre 2-propylpentanoat
SMIL [Na+].CCCC(CCC)C(O)=O.CCCC(CCC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Divalproex sodium
Smeltepunkt 98.0°C to 102.0°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: >100 g/L
Formel vægt 310.4