Få mere at vide
Diuron, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317297
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30317297 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317297 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13020000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diuron
CAS 330-54-1
Analyt- eller komponentnavne Diuron
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H10 Cl2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 101S, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, Biocut DC 100, Cardi, DCMC, DCMU, DCMU 9, DCMU 99, DMU, DP Hardener 95, Dairon, Direx, Dironet, Dironzol, Diurex, Diuron, Diuron Nortox, Duran, Dyhard 200, Dyhard UR 200, HRT Dinron, HW 920, Herbatox, Karmax, Karmex, Karmex D, Karmex DW, Karmex Diuron Herbicide, Lucenit, Marmer, N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, NSC 8950, Preventol A 6, SM 400, SM 400 (curing agent), Telvar Diuron Weed Killer, UR 200
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
SMIL CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Molekylvægt (g/mol) 233.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 232,017 g/mol