Få mere at vide
Diuron-d6, TRC
Artikelnummer. 30372299
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30372299 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30372299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49441710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Mængde 10 mg
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron D6, Diuron D6 (dimethyl D6)
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urinstof
Molekylvægt (g/mol) 239.13
Formel vægt 238.0547
Procent renhed >95