Få mere at vide
Diurethane Dimethacrylate(Mixture of Isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diurethane Dimethacrylate(Mixture of Isomers) |
| CAS | 72869-86-4 |
| Molekylær formel | C23H38N2O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4,4,6,16(or 4,6,6,16)-Tetramethyl-10,15-dioxo-11,14-dioxa-2,9-diazaheptadec-16-enoic Acid 2-[(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl Ester, Pelex 6661O, UDMA, Urethane Dimethacrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29) |
| SMIL | O=C(OCCOC(NCCC(C)CC(C)(C)CNC(OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=O)C(C)=C |
| IUPAC navn | 7,7,9-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bis(2-methylacrylate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.56 |
| Formel vægt | 470.26 |