Få mere at vide
Ditridecyl Adipate, TRC
Artikelnummer. 30135361
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135361 2.5 g 2.5g
30011461 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4941952.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16958-92-2
Molekylær formel C32H62O4
Molekylvægt (g/mol) 510.84
Synonym Hexanedioic Acid 1,6-Ditridecyl Ester, Adipic Acid Ditridecyl Ester, Hexanedioic Acid Ditridecyl Ester, 1-Tridecanol Adipate (2:1), Bis(tridecyl) Adipate, Cereplas DTDA, Emkarate DTDA, Esterex A 51, Plasthall DTDA
IUPAC navn ditridecyl adipate
SMIL O=C(CCCCC(OCCCCCCCCCCCCC)=O)OCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic Acid-bistridecyl Ester
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C32H62O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-29-35-31(33)27-23-24-28-32(34)36-30-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Formel vægt 510.46