missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ditolylguanidine, MedChemExpress
Beskrivelse
Ditolylguanidine (1,3-Di-o-tolylguanidine) is an agonist of sigma receptor (σ1/σ2 receptor).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ditolylguanidine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 97-39-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H17N3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 1,3-Di-o-tolylguanidine DTG |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (626.78 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?