Få mere at vide
Ditiocarb sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16482349 1 g
1 options
Artikelnummer. 16482349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1637
MedChemExpress Ditiocarb sodium (Sodium diethyldithiocarbamate) is an accelerator of the rate of copper cementation. Sodium diethyldithiocarbamate reduces the incidence of HIV infection.
Ditiocarb sodium (Sodium diethyldithiocarbamate) is an accelerator of the rate of copper cementation. Sodium diethyldithiocarbamate reduces the incidence of HIV infection.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ditiocarb sodium
Fysisk form Solid
CAS 148-18-5
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10NNaS2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Sodium diethyldithiocarbamate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (583.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C(S[Na])N(CC)CC
Molekylvægt (g/mol) 171.26
Formel vægt 171.26
Procent renhed 98.13%