Få mere at vide
Dithranol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468436
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468436 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468436 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0738
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithranol
CAS 1143-38-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H10O3
Mængde 100 mg
Synonym Anthralin
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(C=CC=C2O)CC3=CC=CC(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation