Få mere at vide
Dithranol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459470
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459470 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459470 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0137.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithranol
CAS 1143-38-0
Analyt- eller komponentnavne Dithranol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 226,063 g/mol