Få mere at vide
Dithranol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15610980 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15610980 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15610980 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 106081G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithranol
CAS 1143-38-0
Molekylær formel C14H10O3
MDL nummer MFCD00053409
Mængde 1 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2054360
Synonym anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
InChI nøgle NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 226.23
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
Formel vægt 226.23g/mol
Procent renhed ≥98%