Få mere at vide
Dithranol EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Dithranol EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4',5,5'-Tetrahydroxy-9,9'-bianthracenyl-10,10'(9H,9'H)-dione |
| CAS | 31991-54-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4',5,5'-Tetrahydroxy-9,9'-bianthracenyl-10,10'(9H,9'H)-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H18 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4,4',5,5'-Tetrahydroxy-9,9'-bianthracenyl-10,10'(9H,9'H)-dione (Dithranol Dimer), 4,4',5,5'-Tetrahydroxy-9,9'-bianthracenyl-10,10'(9H,9'H)-dione, Dithranol Imp. C (EP), Dithranol Dimer, Dithranol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C28H18O6/c29-17-9-1-5-13-21(14-6-2-10-18(30)24(14)27(33)23(13)17)22-15-7-3-11-19(31)25(15)28(34)26-16(22)8-4-12-20(26)32/h1-12,21-22,29-32H |
| SMIL | Oc1cccc2C(C3c4cccc(O)c4C(=O)c5c(O)cccc35)c6cccc(O)c6C(=O)c12 |
| IUPAC navn | 10-(4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracen-9-yl)-1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one |
| Vis mere |