Få mere at vide
Dithranol, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424742 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424742 1 g 1g
11414742 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219150291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    1050.01 DKK / 1g
    Spare 54.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Dithranol≥ 99%, gult pulver
  • Dithranol, en potentiel anti-psoriasis medicin, kan bruges til at studere dets sikkerhed, effektivitet, metabolisme og farmakologiske profil.
  • Det kan bruges til at studere fysisk-kemiske egenskaber, som en referenceforbindelse og til at udvikle effektive lægemiddelleveringsmedier.
  • Den kan bruges som en matrix til matrixassisteret laserdesorptions-/ioniseringsbilleddannelse på et Fourier-transformations-ion-cyclotron-resonansmassespektrometer.
  • Anthralin er en leukotrienbiosyntesehæmmer.
  • Hæmmer LTB4 ω-oxidation og forstyrrer mitokondriernes funktion.
  • Anthralin bruges til behandling af psoriasis, som et fungicid, til behandling af ringorminfektioner og ved kroniske dermatoser.
Kemiske identifikatorer
CAS 1143-38-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00053409
InChI nøgle NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-on
SMIL OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithranol
Farve Orange-gul eller gul
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 1 g
Synonym anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
Formel vægt 226.23
Fysisk form Krystallinsk pulver