Få mere at vide
Dithiothreitol (hvide krystaller eller pulver/elektroforese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10592945
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592945 5 g Glasflaske -
10386833 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592945 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1725
 Begrænset vare
På lager
Dithiothreitol,> -99%, C4H10O2S2, CAS-nummer-3483-12-3, 1,4-dithio-dl-threitol, 1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutan-2,3-diol, d-1,4-dithiothreitol, dhiothreitol, dhiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butandiol, 5 g, 0,04 AU maks.,> -99 %
Dithiothreitol,> -99%, C4H10O2S2, CAS-nummer-3483-12-3, 1,4-dithio-dl-threitol, 1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutan-2,3-diol, d-1,4-dithiothreitol, dhiothreitol, dhiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butandiol, 5 g, 0,04 AU maks.,> -99 %
  • Almindeligvis brugt som reduktionsmiddel til at afbryde disulfidbindinger i proteiner i SDS-PAGE
  • Funktionstestet til brug i elektroforese
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • DTT bruges også som en enzymstabilisator under proteinoprensning og enzymatiske reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMIL C(C(C(CS)O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiothreitol
Absorbans 0,04 AU maks.
Smeltepunkt 38 °C
Farve Hvid
pH 5.1
Kogepunkt 125 °C
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Mængde 5 g
Merck Index 15, 3419
Formel vægt 154.24
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver eller fast form
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithiothreitol