Få mere at vide
Invitrogen™ Dithiothreitol (DTT)
Beskrivelse
Disufide crosslinks of cystines in proteins can be reduced to cysteine residues by dithiothreitol (DTT).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 1 g |
| Produkttype | Dithiothreitol |