Få mere at vide
Dithiothreitol, >99,5%, molekylærbiologisk grad, Ultrapure
Artikelnummer. 15875458 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15875458 5 g Plastflaske 5g
15865458 1 g Plastikflaske 1g
15885458 25 g Plastikflaske 25g
15895458 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15875458 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J15397.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.18 DKK
    960.65 DKK / 5g
    Spare 106.53 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Brugt som beskyttelsesmiddel for SH-grupper | CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Anvendes som beskyttelsesmiddel til SH-grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00004877
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMIL C(C(C(CS)O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiothreitol
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Kogepunkt 125 °C til 130 °C/12 mm
Flammepunkt >110 °C
Emballage Plastflaske
Mængde 5 g
Beilstein 1719757
Formel vægt 154.25
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylærbiologi, Ultrapure
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiothreitol, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol