Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithiothreitol |
| Smeltepunkt | 40°C to 43°C |
| Kogepunkt | 125°C to 130°C/12 mm |
| Flammepunkt | >110°C |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1719757 |
| Formel vægt | 154.25 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |