Få mere at vide
Dithiothreitol, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11437713
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437713 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11437713 Leverandør Serva Electrophoresis Leverandørnr. 3975901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Mængde 1 g
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, 1,4-dithiothreithol
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Molekylvægt (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.