Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Dithiothreitol
Artikelnummer. 11882020
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11882020 5 g Hver
1 options
Artikelnummer. 11882020 Leverandør Serva Electrophoresis™ Leverandørnr. 2071003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.