Få mere at vide
Dithiopropylcarbodenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithiopropylcarbodenafil |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N6OS2/c1-5-8-19-21-22(29(4)28-19)24(33)27-23(26-21)18-16-17(9-10-20(18)32-7-3)25(34)31-14-12-30(11-6-2)13-15-31/h9-10,16H,5-8,11-15H2,1-4H3,(H,26,27,33) |