Få mere at vide
Dithiophen-2-ylmethanon, LoGiCal
Artikelnummer. 30460385
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460385 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460385 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Analyt- eller komponentnavne Dithiophen-2-ylmethanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H6 O S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC navn dithiophen-2-ylmethanon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 193,986 g/mol