Få mere at vide
Dithiooxamid, 98%
Artikelnummer. 11476666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476666 25 g 25g
11466666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24866.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120,188 g/mol
Dithiooxamid fungerer som et chelateringsmiddel og anvendes til bestemmelse af kobber(II), nikkel(II) og kobolt(II). Det bruges som en byggesten i syntesen af cyclen. Det er involveret i fremstillingen af thiazolothiazol-bundne porøse organiske polymerer og N,N'-disubstituerede dithiooxamider. Det bruges også som et modificeringsmiddel til at fremstille den modificerede glasagtige carbonelektrode, som bruges til at undersøge de elektrokemiske egenskaber af quercetin, et vigtigt flavonoidderivat. Yderligere er det involveret i fremstillingen af chelaterende harpiks med formaldehyd, som finder anvendelse ved adskillelse og koncentration af sølvioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dithiooxamid fungerer som et chelateringsmiddel og anvendes til bestemmelse af kobber(II), nikkel(II) og kobolt(II). Det bruges som en byggesten i syntesen af cyclen. Det er involveret i fremstillingen af thiazolothiazol-bundne porøse organiske polymerer og N,N′ -disubstituerede dithiooxamider. Det bruges også som et modificeringsmiddel til at fremstille den modificerede glasagtige carbonelektrode, som bruges til at undersøge de elektrokemiske egenskaber af quercetin, et vigtigt flavonoidderivat. Yderligere er det involveret i fremstillingen af chelaterende harpiks med formaldehyd, som finder anvendelse ved adskillelse og koncentration af sølvioner.
Opløselighed
Opløselig i acetone og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-40-3
Molekylær formel C2H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 120.188
MDL nummer MFCD00004941
InChI nøgle OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC navn ethandithioamid
SMIL C(=S)(C(=S)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiooxamide
Smeltepunkt 245 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone og kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 120.2
Procent renhed 98%