Få mere at vide
Dithiooxamid, 98%
Artikelnummer. 11466666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466666 5 g 5g
11476666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24866.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120,188 g/mol
Dithiooxamid fungerer som et chelateringsmiddel og anvendes til bestemmelse af kobber(II), nikkel(II) og kobolt(II). Det bruges som en byggesten i syntesen af cyclen. Det er involveret i fremstillingen af thiazolothiazol-bundne porøse organiske polymerer og N,N'-disubstituerede dithiooxamider. Det bruges også som et modificeringsmiddel til at fremstille den modificerede glasagtige carbonelektrode, som bruges til at undersøge de elektrokemiske egenskaber af quercetin, et vigtigt flavonoidderivat. Yderligere er det involveret i fremstillingen af chelaterende harpiks med formaldehyd, som finder anvendelse ved adskillelse og koncentration af sølvioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dithiooxamid fungerer som et chelateringsmiddel og anvendes til bestemmelse af kobber(II), nikkel(II) og kobolt(II). Det bruges som en byggesten i syntesen af cyclen. Det er involveret i fremstillingen af thiazolothiazol-bundne porøse organiske polymerer og N,N′ -disubstituerede dithiooxamider. Det bruges også som et modificeringsmiddel til at fremstille den modificerede glasagtige carbonelektrode, som bruges til at undersøge de elektrokemiske egenskaber af quercetin, et vigtigt flavonoidderivat. Yderligere er det involveret i fremstillingen af chelaterende harpiks med formaldehyd, som finder anvendelse ved adskillelse og koncentration af sølvioner.
Opløselighed
Opløselig i acetone og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-40-3
Molekylær formel C2H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 120.188
MDL nummer MFCD00004941
InChI nøgle OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC navn ethandithioamid
SMIL C(=S)(C(=S)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiooxamide
Smeltepunkt 245°C (decomposition)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 120.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiooxamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedithioamide