Få mere at vide
Dithiooxamid, 98%
Artikelnummer. 15700799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15700799 100 g 100g
15389252 5 g 5g
15391532 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15700799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117551000
CAS: 79-40-3 | C2H 4 N2S2 | 120,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-40-3
Molekylær formel C2H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 120.19
InChI nøgle OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC navn ethandithioamid
SMIL C(=S)(C(=S)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiooxamide
Smeltepunkt 200,0 °C
Elementær analyse 22,7 til 23,9% (N) 19,5 til 20,5% (C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel H2NCSCSNH2
Mængde 100 g
Merck Index 15,8412
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,37 g/L (20 °C).
Formel vægt 120.19
Procent renhed 98%