Få mere at vide
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15391532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15391532
Brand: Thermo Scientific Acros 117550250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-40-3
Molekylær formel C2H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 120.19
InChI nøgle OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC navn ethandithioamid
SMIL C(=S)(C(=S)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiooxamide
Smeltepunkt 200.0°C
Elementær analyse 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel H2NCSCSNH2
Mængde 25 g
Merck Index 15,8412
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Formel vægt 120.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiooxamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.