Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithiooxamide |
| Smeltepunkt | 200,0 °C |
| Elementær analyse | 22,7 til 23,9% (N) 19,5 til 20,5% (C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lineær formel | H2NCSCSNH2 |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15,8412 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,37 g/L (20 °C). |
| Formel vægt | 120.19 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Dithiooxamide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.