Få mere at vide
DTE, Dithioerythritol, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10204633
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10204633 5 g Poly Bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10204633 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1735
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Used as reducing agent
  • Reduces disulfide bonds in proteins and peptides
  • Functionally tested for use in electrophoresis
  • Added in low concentrations, DTE used as an enzyme stabilizer during protein purification
  • Hydroxyl (-OH) groups of DTE are in the cisform, as opposed to transfor DTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithioerythritol
CAS 6892-68-8
Absorbans 0.13 AU max.
Smeltepunkt 82°C
Farve White
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel C4H10O2S2
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL nummer MFCD00063750
Mængde 5 g
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
SMIL O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
IUPAC navn (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 154.24
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
Formel vægt 154.19
Procent renhed ≥99%
Grad Electrophoresis
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithioerythritol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.