Få mere at vide
Dithioerythritol, 99+%
Artikelnummer. 10459460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10459460 1 g Glasflaske 1g
10469460 5 g Glasflaske 5g
10033113 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10459460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171660010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6892-68-8
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00063750
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMIL O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithioerythritol
Smeltepunkt 82 °C til 86 °C
Farve Hvid til gul eller beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (Iodimetri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Mængde 1 g
Beilstein 01, III, 2359
Opløselighedsinformation (1% i vand) Klar til let diset, farveløs
IUPAC navn (2R,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver