Få mere at vide
Dithiobiuret, 97%
Artikelnummer. 11401980
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401980 5 g 5g
11411980 25 g 25g
11421980 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11401980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16175.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 541-53-7 | C2H5N3S2 | 135,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-53-7
Molekylær formel C2H5N3S2
Molekylvægt (g/mol) 135.20
MDL nummer MFCD00037832
InChI nøgle JIRRNZWTWJGJCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiobiuret, 2,4-dithiobiuret, thioimidodicarbonic diamide, biuret, dithio, imidodicarbonodithioic diamide, biuret, 2,4-dithio, imidodicarbonimidothioic diamide, rcra waste number p049, urea, 2-thio-1-thiocarbamoyl, allophanimidic acid, dithio
PubChem CID 2758725
IUPAC navn carbamothioylthiourea
SMIL NC(=S)NC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiobiuret
Smeltepunkt ∼183°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1756621
Merck Index 14,3371
Formel vægt 135.21
Procent renhed 97%