Få mere at vide
Dithiobis-propanosyre, TRC
Artikelnummer. 30373854
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30373854 5 g
1 options
Artikelnummer. 30373854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4942405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithiobis-propanoic Acid
CAS 1119-62-6
Molekylær formel C6H10O4S2
Mængde 5 g
Synonym 3,3'-Dithiobis-propanoic Acid, beta,beta'-Dithiodipropionic Acid, 2-Carboxyethyl Disulfide, DTDPA, NSC 18841, NSC 677544
InChI formel InChI=1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)CCSSCCC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 210.07