missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dithio-bis-maleimidoethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithio-bis-maleimidoethane |
| CAS | 71865-37-7 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O4 S2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-9-1-2-10(16)13(9)5-7-19-20-8-6-14-11(17)3-4-12(14)18/h1-4H,5-8H2 |
| SMIL | O=C1C=CC(=O)N1CCSSCCN2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | 1-[2-[2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)ethyldisulfanyl]ethyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.0238 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?