Få mere at vide
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30988296 25 g -
30971808 5 g -
30976679 100 mg -
30984019 250 mg 250mg
30982802 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30988296 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12620525g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
CAS 3593-75-7
Molekylær formel C8H4S3
MDL nummer MFCD06656577
Mængde 25 g
SMIL C1(C=CS2)=C2C3=C(C=CS3)S1
Molekylvægt (g/mol) 196.31
Procent renhed 98%