Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Disulfiram
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792714
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18792714 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792714 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3807/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reversibly stimulates SERCA Ca2+-ATPase; displays a range of other activities
Inhibitor of aldehyde dehydrogenase that displays antialcoholism activity. Shown to reversibly stimulate Ca2+-ATPase activity and inhibit V-ATPase (EC50 = 26 μM). Also inhibits expression of MMP-2 and MMP-9 and displays anti-invasive activity. Pyroptosis inhibitor; binds gasdermin D (GSDMD) and inhibits pore formation. Also inhibits SARS-CoV-2 main protease (Mpro; IC50 = 9.35 μM) and inhibits viral replication in Vero cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disulfiram
CAS 97-77-8
Mængde 50 mg
Molekylær formel C10H20N2S4
Formel vægt 296.54
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 296.524