Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Disulfide biotin azide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18728296
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18728296 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18728296 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7768/5
Azide-activated biotinylation reagent; labels alkyne moieties via copper-catalyzed click chemistry
Disulfide Biotin Azide is an azide-activated cleavable (disulphide) biotin probe. It allows the biotinylation of molecules containing alkyne moiety via copper-catalyzed click chemistry reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(24-Azido-12,20-dioxo-3,6,9-trioxa-16,17-dithia-13,21-diazatetracosyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
CAS 2866429-93-6
Mængde 5 mg
Mål General Laboratory Research Reagent
Molekylær formel C27H48N8O7S3