Få mere at vide
Disulfamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049246
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049246 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3052.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Disulfamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disulfamide
CAS 671-88-5
Analyt- eller komponentnavne Disulfamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 Cl N2 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-chloro-6-methyl-, Toluene-2,4-disulfonamide, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4-disulfamoyltoluene, 5-Chlorotoluene-2,4-disulfonamide, Desamide, Disamide, Disulfamide, Disulfamide (pharmaceutical), Disulphamide, Diurex, Diurex (Eisai), Diuroblitz, Edemil, Fisiuretik, NSC 38904, Natirene 25, Tolclotidum, Toluidrin, Toluren
InChI formel InChI=1S/C7H9ClN2O4S2/c1-4-2-5(8)7(16(10,13)14)3-6(4)15(9,11)12/h2-3H,1H3,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
SMIL Cc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-chloro-6-methylbenzene-1,3-disulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 284.74
Mængde 50 mg
Formel vægt 283.9692 g/mol