Få mere at vide
Disulfamide, Mikromol™
Beskrivelse
Disulfamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disulfamide |
| CAS | 671-88-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Disulfamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H9 Cl N2 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-chloro-6-methyl-, Toluene-2,4-disulfonamide, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4-disulfamoyltoluene, 5-Chlorotoluene-2,4-disulfonamide, Desamide, Disamide, Disulfamide, Disulfamide (pharmaceutical), Disulphamide, Diurex, Diurex (Eisai), Diuroblitz, Edemil, Fisiuretik, NSC 38904, Natirene 25, Tolclotidum, Toluidrin, Toluren |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2O4S2/c1-4-2-5(8)7(16(10,13)14)3-6(4)15(9,11)12/h2-3H,1H3,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMIL | Cc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-chloro-6-methylbenzene-1,3-disulfonamide |
| Vis mere |