Få mere at vide
Disuccinimidylsuberat, 97%
Beskrivelse
Disuccinimidylsuberat er en homobifunktionel aminreaktiv tværbinder. Det er normalt koblet til molekyler indeholdende primære aminer via amidbindinger bufret ved pH 7,5 (6,5-8,5). Den har en 8-atoms afstandsarm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Disuccinimidylsuberat er en homobifunktionel aminreaktiv tværbinder. Det er normalt koblet til molekyler indeholdende primære aminer via amidbindinger bufret ved pH 7,5 (6,5-8,5). Den har en 8-atoms afstandsarm.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i chloroform: 50 mg/ml.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disuccinimidyl suberate |
| Smeltepunkt | 166 °C til 170 °C |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i kloroform: 50 mg/ml. |
| Formel vægt | 368.34 |
| Procent renhed | 97% |