Få mere at vide
Disuccinimidylglutarat, TRC
Artikelnummer. 30386986
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30386986 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30386986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493560500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disuccinimidyl Glutarate
CAS 79642-50-5
Molekylær formel C13 H14 N2 O8
Mængde 500 mg
Synonym DSG Crosslinker, 1,1'-[(1,5-Dioxo-1,5-pentanediyl)bis(oxy)]bis-2,5-pyrrolidinedione, 1,5-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) Ester Pentanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
SMIL O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC navn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentanedioat
Molekylvægt (g/mol) 326.259
Formel vægt 326.075