Få mere at vide
Disuccinimidylglutarat, 97%
Beskrivelse
Disuccinimidylglutarat bruges som et membranopløseligt, aminreaktivt N-hydroxysuccinamidester-baseret homobifunktionelt tværbindingsreagens. Det er et homobifunktionelt tværbindingsreagens, f.eks. isolering af insulinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Disuccinimidylglutarat bruges som et membranopløseligt, aminreaktivt N-hydroxysuccinamidester-baseret homobifunktionelt tværbindingsreagens. Det er et homobifunktionelt tværbindingsreagens, f.eks. isolering af insulinreceptoren.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Delvist opløselig i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disuccinimidyl glutarate |
| Mængde | 500 mg |
| Beilstein | 8575145 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Delvist opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 326.26 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Disuccinimidyl glutarate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Pentanedioic acid, 1,5-bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester