Få mere at vide
Disuccinimidylglutarat, 97%
Product Code. 15404538
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15404538 100 mg 100mg
15414538 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15404538 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58208.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.47 DKK
    1269.65 DKK / 100mg
    Spare 140.82 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 79642-50-5 | C13H14N2O8 | 326,26 g/mol
Disuccinimidylglutarat bruges som et membranopløseligt, aminreaktivt N-hydroxysuccinamidester-baseret homobifunktionelt tværbindingsreagens. Det er et homobifunktionelt tværbindingsreagens, f.eks. isolering af insulinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Disuccinimidylglutarat bruges som et membranopløseligt, aminreaktivt N-hydroxysuccinamidester-baseret homobifunktionelt tværbindingsreagens. Det er et homobifunktionelt tværbindingsreagens, f.eks. isolering af insulinreceptoren.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Delvist opløselig i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79642-50-5
Molekylær formel C13H14N2O8
Molekylvægt (g/mol) 326.26
MDL nummer MFCD00153597
InChI nøgle LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn
PubChem CID 4432628
IUPAC navn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)pentandioat
SMIL O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Disuccinimidyl glutarate
Mængde 100 mg
Beilstein 8575145
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Delvist opløseligt i vand.
Formel vægt 326.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Disuccinimidyl glutarate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Disuccinimidyl glutarate