Få mere at vide
BOLA Distributører af flasker
Artikelnummer. 10797512
Skift visning
Mængde:
2
3
4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
10797512 4
10738252 2
10661512 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10797512 Leverandør BOLA Leverandørnr. F74510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.75 DKK
    465.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.79 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Distributører til flasker PTFE/PPS
  • Sort skrueprop lavet af PPS til flaskegevind GL 45.
  • Uden stopkraner: Krop lavet af PTFE med 2 eller 4 porte med hungevind UNF-indgang ¼ . 28 G på over- og undersiden.
  • Med stophaner: krop lavet af PTFE med 2 eller 3 porte med hunvindsvind UNF ¼ ind. 28 G på over- og undersider og stophane lavet af FEP for hver port.
  • En mulig ujævnhed i flaskehalsen justeres af en o-ring bag en elastisk forseglingslæbe, og flasken lukkes tæt.
  • Produktet er kun eksponeret for distributørens krop.
  • Fordelerens krop kan drejes uafhængigt af skruehætten.
  • Det betyder, at den fuldt samlede fordeler kan fjernes helt og monteres på en anden flaske uden risiko for at forstyrre slangen.
  • Meget god kemisk modstand til arbejdstemperaturer op til +200 °C.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Mængde 4